Print…
4-(Chloromethyl)benzonitrile 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
391150100 391150500
ACRO391150100EA 52 EUR
ACRO391150100 ACRO391150500
4-(Chloromethyl)benzonitrile 98%
4-(Chloromethyl)benzonitrile
Fórmula: C₈H₆ClN
Peso Molecular: 151.60 g/mol
Ponto de Fusão: 77…80 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00019761
Número CAS: 874-86-2
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Off-white to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 77 to 80 °C
GC ≥97.5 %