Print…
4-tert-Butylbenzylamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: p-tert-Butylbenzylamine
391010010 391010050
ACRO391010010EA 30.5 EUR
ACRO391010010 ACRO391010050
4-tert-Butylbenzylamine 97%
4-tert-Butylbenzylamine
Fórmula: C₁₁H₁₇N
Ponto de Inflamação: 107 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00040754
Número CAS: 39895-55-1
UN: 2735
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5200 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %