Print…
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
397860010 397860050
ACRO397860010EA 49.5 EUR
ACRO397860010 ACRO397860050
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid 97%
3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propanoic acid
Appearance: White Crystalline powder
Fórmula: C₄H₂F₆O₂
Ponto de Fusão: 50…53 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00464165
Número CAS: 564-10-3
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 49 to 53 °C
Titration with NaOH ≥96.0 %