Print…
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
397850010 397850050
ACRO397850010EA 60.4 EUR
ACRO397850010 ACRO397850050
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine 97%
2-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Fórmula: C₅H₂ClF₃N₂
Ponto de ebulição: 60 °C (10 mmHg)
Densidade: 1,513 g/cm³
Ponto de Inflamação: 49 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00115111
Número CAS: 33034-67-2
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %