Print…
2,5-Dibromothiazole 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
397100010 397100050
ACRO397100010EA 36.2 EUR
ACRO397100010 ACRO397100050
2,5-Dibromothiazole 97%
2,5-Dibromothiazole
Fórmula: C₃HBr₂NS
Ponto de Fusão: 45…49 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016891
Número CAS: 4175-78-4
Encomendar
Appearance White to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 50 °C
GC ≥96.0 %