Print…
Hidrogenorotofosfato de di-potássio 1.0 M em água
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
397080010 397080025
ACRO397080010EA 61.7 EUR
ACRO397080010 ACRO397080025
Hidrogenorotofosfato de di-potássio 1.0 M em água
Hidrogenorotofosfato de di-potássio
Fórmula: K₂HPO₄
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011383
Número CAS: 7758-11-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee2dc83ce0381f3a1e1f9b57dbc5d1d8ba841eaa&vid=306136bcf5b49a54c1cce81ed487d64a353d0fd6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Solution
Titration with HClO4 1.0 M Exact strength on the certificate of analysis