Print…
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
397050010 397050100
ACRO397050010EA 54.3 EUR
ACRO397050010 ACRO397050100
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate 97%
tert-Butyl-3-oxopyrrolidine-1-carboxylate
Appearance: White to light brown Low melting solid
Fórmula: C₉H₁₅NO₃
Ponto de Fusão: 34…38 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01631194
Número CAS: 101385-93-7
Encomendar
Appearance White to light brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %