Print…
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
397040010 397040050
ACRO397040010EA 20.9 EUR
ACRO397040010 ACRO397040050
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride 97%
4-(Trifluoromethoxy)phenylhydrazine hydrochloride
Fórmula: C₇H₈ClF₃N₂O
Ponto de Fusão: 230 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00053033
Número CAS: 133115-72-7
Encomendar
Appearance White to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥96.0 %