Print…
3-(Boc-amino)propylbromide 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-(tert-Butoxycarbonylamino)propyl bromide, 3-(Boc-amino)propyl bromide, tert-Butyl N-(3-Bromopropyl)carbamate, N-(3-Bromopropyl)carbamic acid tert-Butyl ester
397010010 397010050
ACRO397010010EA 151 EUR
ACRO397010010 ACRO397010050
3-(Boc-amino)propylbromide 95%
3-(Boc-amino)propylbromide
Appearance: White Low melting solid
Fórmula: C8H16BrNO2
Ponto de Fusão: 34…36,5 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD02683429
Número CAS: 83948-53-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %