Print…
1-Boc-3-piperidone 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: N-BOC-3-piperidone, 1-Boc-3-Piperidinone
397000050 397000250 397001000
ACRO397000050EA 81.7 EUR
ACRO397000050 ACRO397000250 ACRO397001000
1-Boc-3-piperidone 97%
1-Boc-3-piperidone
Fórmula: C₁₀H₁₇NO₃
Ponto de Fusão: 37…39 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01631193
Número CAS: 98977-36-7
Encomendar
Appearance White to yellow to orange Solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %