Print…
N-Methylmorpholine-N-oxide 50% (w/w) em água
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
348270010 348270250 348271000
ACRO348270010EA 159 EUR
ACRO348270010 ACRO348270250 ACRO348271000
N-Methylmorpholine-N-oxide 50% (w/w) em água
N-Methylmorpholine-N-oxide
Fórmula: C₅H₁₁NO₂
Ponto de Fusão: –20 °C
Ponto de Inflamação: >100 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005947
Número CAS: 7529-22-8
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Solution
Strength 49 to 51 %