Print…
Thiomorpholine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
187970050 187970250
ACRO187970050EA 53.5 EUR
ACRO187970050 ACRO187970250
Thiomorpholine 97%
Thiomorpholine
Fórmula: C₄H₉NS
Densidade: 1,088 g/cm³
Ponto de Inflamação: 63 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005974
Número CAS: 123-90-0
UN: 3267
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5370 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %