Print…
Ethyl isothiocyanatoformate 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ethoxycarbonyl isothiocyanate
187850050 187850250
ACRO187850050EA 69.2 EUR
ACRO187850050 ACRO187850250
Ethyl isothiocyanatoformate 95%
Ethyl isothiocyanatoformate
Fórmula: C₄H₅NO₂S
Ponto de ebulição: 56 °C (18 mmHg)
Densidade: 1,16 g/cm³
Ponto de Inflamação: 50 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00004814
Número CAS: 16182-04-0
UN: 2929
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow to orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4980 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %