Print…
Ácido oxálico, anidro 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ethanedioic acid
186430010 186432500 186430050
ACRO186430010EA 75.1 EUR
ACRO186430010 ACRO186432500 ACRO186430050
Ácido oxálico, anidro 98%
Ácido oxálico
Fórmula: C₂H₂O₄
Ponto de ebulição: 365 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 189…191 °C
Densidade: 1,9 g/cm³
Ponto de Inflamação: >93,4 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002573
Número CAS: 144-62-7
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White to almost white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 189 to 191 °C
Titration with NaOH 97.5 to 102.5 %
pH 8.5 to 10.5 (10 % suspension in water)