Print…
Cloreto de estanho (II), anidro 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Stannous chloride, Tin dichloride
196980250 196981000 196985000 196980025
ACRO196980250EA 26.5 EUR
ACRO196980250 ACRO196981000 ACRO196985000 ACRO196980025
Cloreto de estanho (II), anidro 98%
Cloreto de Estanho (II)
Fórmula: SnCl₂
Peso Molecular: 189.62 g/mol
Ponto de ebulição: 623
Ponto de Fusão: 246
Densidade: 3.95 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011241
Número CAS: 7772-99-8
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 13,08861
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder or flakes
Titration Iodimetric 97.5 to 102.5 %
Iron (Fe) ≤50 ppm
Lead (Pb) ≤75 ppm