Print…
2-Propanol 99.5% para análise
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
184130010 184130025 184130250 184130100
184130010.EA 54.6 EUR
184130010. 184130025. ACRO184130250 ACRO184130100
2-Propanol 99.5% para análise
2-Propanol
Fórmula: (CH₃)₂CHOH
Ponto de ebulição: 81…83 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,785 g/cm³
Ponto de Inflamação: 12 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011674
Número CAS: 67-63-0
UN: 1219
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ceac541820c6046c770c320cb35e80c1343901a5&vid=4a720b44a08c22b968be82ae24c2b3d604bdd52b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Residue after evaporation ≤0.001 %
Acidity/alkalinity ≤0.0001 meq/g corresp. 0.0007% C3H6O2
Substance darkened by H2SO4 ≤10 APHA
Cadmium (Cd) ≤0.05 ppm
Calcium (Ca) ≤0.5 ppm
Copper (Cu) ≤0.05 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Magnesium (Mg) ≤0.1 ppm
Sodium (Na) ≤1 ppm
Sulfur (S) ≤0.5 ppm
Zinc (Zn) ≤0.1 ppm