Print…
Carbonato de cobre (II) básico 54-56% Cu Cu 54-56%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Copper (II) carbonate dihydroxide, Copper(II) carbonate, basic, Basic copper carbonate, Copper (II) carbonate-copper (II) hydroxide (1:1)
196670250 196675000 196670025
ACRO196670250EA 21.6 EUR
ACRO196670250 ACRO196675000 ACRO196670025
Carbonato de cobre (II) básico 54-56% Cu Cu 54-56%, puro
Carbonato de Cobre (II) básico
Fórmula: CuCO₃·Cu(OH)₂
Peso Molecular: 221.12 g/mol
Ponto de Fusão: 200
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010976
Número CAS: 12069-69-1
UN: 3077
ADR: 9 III
Merck Index: 13,02658
Encomendar
Appearance Green Crystalline powder
Assay 54 to 56 % (Cu)