Print…
Nitrito de sódio 99% contains an anticaking reagent, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
196620025 196620010 196620100
ACRO196620025EA 72.1 EUR
ACRO196620025 ACRO196620010 ACRO196620100
Nitrito de sódio 99% contains an anticaking reagent, extra puro
Nitrito de sódio
Fórmula: NaNO₂
Ponto de ebulição: 320 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 271 °C
Densidade: 2,168 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011118
Número CAS: 7632-00-0
UN: 1500
ADR: 5.1,III
Encomendar
Appearance Light yellow Crystalline powder
Water ≤0.3 %
Titration ≥98.5 %
Anticaking agent ≤0.1 %