Print…
Furano 99+% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
181110010 181112500 181110025
ACRO181110010EA 80 EUR
ACRO181110010 ACRO181112500 ACRO181110025
Furano 99+% estabilizado
Furano
Fórmula: C₄H₄O
Ponto de ebulição: 31,3 °C
Ponto de Fusão: –85,6 °C
Densidade: 0,936 g/cm³
Ponto de Inflamação: –35 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003222
Número CAS: 110-00-9
UN: 2389
ADR: 3,I
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4197 to 1.4217 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≤0.05 % (Furfural)
Stabilizer 0.025 to 0.04 % BHT
Peroxides ≤0.015 % (as H2O2)