Print…
Eter diisopropílico 99+% Stabilised, extra_pure
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Isopropyl ether
Estabilização: BHT
180680010 180680025 180680250
ACRO180680010EA 39.2 EUR
ACRO180680010 ACRO180680025 ACRO180680250
Eter diisopropílico 99+% Stabilised, extra_pure
Eter diisopropílico
Fórmula: (CH₃)₂CHOCH(CH₃)₂
Peso Molecular: 102.18 g/mol
Ponto de ebulição: 68.5
Ponto de Fusão: –85.5 °C
Densidade: 0.72 g/cm³
Ponto de Inflamação: –29 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008880
Número CAS: 108-20-3
UN: 1159
ADR: 3 II
Merck Index: 13,05232
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=932b8c021b2bfa9a11b8d8812cafbafecc6f9239&vid=dea267e876203eb2c2674787701ec602da1b3cf6&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3670 to 1.3690 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 to 250 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.01 %
Acidity ≤0.005 %
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)