Print…
Cloreto de Chumbo (II) 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
193310010 193310500 193312500
ACRO193310010EA 114 EUR
ACRO193310010 ACRO193310500 ACRO193312500
Cloreto de Chumbo (II) 99%
Cloreto de Chumbo (II)
Fórmula: Cl₂Pb
Ponto de ebulição: 950 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 501 °C
Densidade: 5,85 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011157
Número CAS: 7758-95-4
UN: 2291
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to off-white Crystalline powder
Titration Complexometric ≥98.5 %