Print…
Dietiléter 99+% Stabilised, extra_pure
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Eter etílico
Estabilização: BHT
176830010 176830050 176830250
ACRO176830010EA 48.9 EUR
ACRO176830010 ACRO176830050 ACRO176830250
Dietiléter 99+% Stabilised, extra_pure
Dietiléter
Fórmula: (CH₃CH₂)₂O
Peso Molecular: 74.12 g/mol
Ponto de ebulição: 34.6 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –116 °C
Densidade: 0.714 g/cm³
Ponto de Inflamação: –45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011646
Número CAS: 60-29-7
UN: 1155
ADR: 3 I
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3510 to 1.3540 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (Coulometric)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 to 7 ppm BHT
Relative density (20°C) 0.714 to 0.716
Residue after evaporation ≤0.005 %
Acidity ≤0.001 meq/g
Peroxides ≤0.0005 %