Print…
Dietiléter 99.5% Stabilised, meetSpec_Ph.Eur. analysis_for
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Eter etílico
Estabilização: BHT
176820010 176820025 176820050 176820250
ACRO176820010EA 70.7 EUR
ACRO176820010 ACRO176820025 ACRO176820050 ACRO176820250
Dietiléter 99.5% Stabilised, meetSpec_Ph.Eur. analysis_for
Dietiléter
Fórmula: (CH₃CH₂)₂O
Peso Molecular: 74.12 g/mol
Ponto de ebulição: 34.6 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –116 °C
Densidade: 0.714 g/cm³
Ponto de Inflamação: –45 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011646
Número CAS: 60-29-7
UN: 1155
ADR: 3 I
Merck Index: 12,03852
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=16f2debd1f18f9bff9952c4a6e5d599a67f94e61&vid=3dd6c545e58e36e1004e828026523fb0e3bcbbcd&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear liquid
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 ppm BHT
Relative density 0.714 to 0.716 kg/l
Residue after evaporation ≤0.002 %
Acidity passes test
Cadmium (Cd) ≤0.02 ppm
Cobalt (Co) ≤0.02 ppm
Copper (Cu) ≤0.02 ppm
Iron (Fe) ≤0.1 ppm
Lead (Pb) ≤0.05 ppm
Nickel (Ni) ≤0.02 ppm
Aldehyde (HCHO) ≤0.0001 %
Acetone ≤0.002 %
E/E ≤0.01 %
Methanol ≤0.01 %
Peroxides ≤1 ppm