Print…
Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Hydroxypivalic acid methyll ester, Methyl 2,2-Dimethyl-3-hydroxypropionate, Methyl 3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate, Methyl Hydroxypivalate, Methyl 2,2-dimethyl-3-hydroxypropionate, 2,2-Dimethyl-3-hydroxypropionic acid methyll ester
210910250 210911000
ACRO210910250EA 60.8 EUR
ACRO210910250 ACRO210911000
Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate 98+%
Methyl-3-hydroxy-2,2-dimethylpropanoate
Appearance: Clear colorless Liquid
Fórmula: C₆H₁₂O₃
Ponto de ebulição: 177…178 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,04 g/cm³
Ponto de Inflamação: 76 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009707
Número CAS: 14002-80-3
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4280 to 1.4310 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %