Print…
Tetrabutylammonium chloride 95% tech. contains also bromide
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
174120050 174120250 174121000 174125000
ACRO174120050EA 28.2 EUR
ACRO174120050 ACRO174120250 ACRO174121000 ACRO174125000
Tetrabutylammonium chloride 95% tech. contains also bromide
Tetrabutylammonium chloride
Fórmula: C₁₆H₃₆ClN
Peso Molecular: 277.92 g/mol
Ponto de Fusão: 83…86 °C
Ponto de Inflamação: 110
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011635
Número CAS: 1112-67-0
Encomendar
Appearance White to brown Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94 % (on dry substance)
Water ≤4 %
Bromide (Br) ≤5 %