Print…
Chromium(III) chloride, anidro 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Chromium trichloride
190470250 190470050 190471000
ACRO190470250EA 72.5 EUR
ACRO190470250 ACRO190470050 ACRO190471000
Chromium(III) chloride, anidro 99%
Chromium(III) chloride
Fórmula: Cl₃Cr
Peso Molecular: 158.35 g/mol
Ponto de Fusão: 1152
Densidade: 2.8 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010948
Número CAS: 10025-73-7
UN: 3260
ADR: 8 III
Merck Index: 12,02278
Encomendar
Appearance Purple Glistening powder or flakes
Assay ≥98.5 %