Print…
1,2-Dietoxietano 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Diethyl glycol, Ethylene glycol diethyl ether
208240010 208240025 208241000
ACRO208240010EA 244 EUR
ACRO208240010 ACRO208240025 ACRO208241000
1,2-Dietoxietano 99%
1,2-Dietoxietano
Fórmula: C₆H₁₄O₂
Peso Molecular: 118.18 g/mol
Ponto de ebulição: 121.4
Ponto de Fusão: –74 °C
Densidade: 0.8417 g/cm³
Ponto de Inflamação: 19 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009253
Número CAS: 629-14-1
UN: 1153
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3910 to 1.3930 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 %
GC ≥98.0 %