Print…
Ethyl-1-bromocyclobutanecarboxylate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
188710010 188710050
ACRO188710010EA 19.4 EUR
ACRO188710010 ACRO188710050
Ethyl-1-bromocyclobutanecarboxylate 96%
Ethyl-1-bromocyclobutanecarboxylate
Appearance: Clear colorless Liquid
Fórmula: C₇H₁₁BrO₂
Ponto de ebulição: 85…88 °C (12 mmHg)
Densidade: 1,279 g/cm³
Ponto de Inflamação: 79 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001322
Número CAS: 35120-18-4
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4700 to 1.4720 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %
HPLC ≥95.0 %