Print…
3-Furanmethanol 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 3-Furyl Alcohol, 3-(Hydroxymethyl)furan
188080050 188080250
ACRO188080050EA 148 EUR
ACRO188080050 ACRO188080250
3-Furanmethanol 99%
3-Furanmethanol
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Fórmula: C₅H₆O₂
Peso Molecular: 98.10 g/mol
Ponto de ebulição: 79…80 °C (17 mmHg)
Densidade: 1.139 g/cm³
Ponto de Inflamação: 38 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005352
Número CAS: 4412-91-3
UN: 1987
ADR: 3 III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4835 to 1.4855 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %