Print…
Pyrrole-2-carboxylic acid 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
132070010 132070050 132070250
ACRO132070010EA 41.9 EUR
ACRO132070010 ACRO132070050 ACRO132070250
Pyrrole-2-carboxylic acid 97%
Pyrrole-2-carboxylic acid
Fórmula: C₅H₅NO₂
Ponto de Fusão: 207…208 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005219
Número CAS: 634-97-9
Encomendar
Appearance White to off-white to light brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥96.0 %
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure