Print…
3-bromofuran-2,5-dione 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
147450100 147450500
ACRO147450100EA 63.4 EUR
ACRO147450100 ACRO147450500
3-bromofuran-2,5-dione 97%
3-bromofuran-2,5-dione
Appearance: Clear colorless to yellow Liquid
Fórmula: C₄HBrO₃
Ponto de ebulição: 215 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,905 g/cm³
Ponto de Inflamação: 113 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005519
Número CAS: 5926-51-2
UN: 3265
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5410 to 1.5430 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %