Print…
Cyclohexanemethylamine 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (Cyclohexylmethyl)amine, (Aminomethyl)cyclohexane, Cyclohexylmethanamine
146570050 146570250
ACRO146570050EA 57.6 EUR
ACRO146570050 ACRO146570250
Cyclohexanemethylamine 97%
Cyclohexanemethylamine
Fórmula: C₇H₁₅N
Peso Molecular: 113.2 g/mol
Ponto de ebulição: 161…163 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –8 °C
Densidade: 0.87 g/cm³
Ponto de Inflamação: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001520
Número CAS: 3218-02-8
UN: 2734
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4610 to 1.4630 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %