Print…
Isobutilamina
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 1-Amino-2-methylpropane, 2-Methylpropylamine
122500010 122500025 122502500
ACRO122500010EA 60 EUR
ACRO122500010 ACRO122500025 ACRO122502500
Isobutilamina
Isobutilamina
Fórmula: C₄H₁₁N
Ponto de ebulição: 66 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –85 °C
Densidade: 0,73 g/cm³
Ponto de Inflamação: –9 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008146
Número CAS: 78-81-9
UN: 1214
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Additional info is possible)