Print…
Ciclopentil metil-eter 99.9+% estabilizada, extra puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
396130010 396130025 396130500 396132500
ACRO396130010EA 116 EUR
ACRO396130010 ACRO396130025 ACRO396130500 ACRO396132500
Ciclopentil metil-eter 99.9+% estabilizada, extra puro
Cyclopentyl methyl-ether
Fórmula: C₆H₁₂O
Peso Molecular: 100.16 g/mol
Ponto de Fusão: –140 °C
Densidade: 0.86 g/cm³
Ponto de Inflamação: –1 °C (rec. fechado)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD08276401
Número CAS: 5614-37-9
UN: 3271
ADR: 3 II
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4190 to 1.4220 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.02 %
GC ≥99.90 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 45 to 100 ppm BHT
Residue after evaporation ≤0.01 %
Peroxides ≤50 ppm