DL-α-Tocopherol (Vitamin E) (sintética) 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
428121000
428120250
428125000
ACRO428121000EA
78.8
EUR
ACRO428121000
ACRO428120250
ACRO428125000
DL-α-Tocopherol (Vitamin E) (sintética) 95%
DL-α-Tocopherol (Vitamin E)
Fórmula:
C₂₉H₅₀O₂ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00072045 Número CAS: 10191-41-0 |
Appearance | Clear colorless to light brown Viscous liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥94 % |
UV | at 345 nm A: ≤0.022 |
Color scale | ≤10 APHA |
Residue after evaporation | ≤0.001 % |