Print…
1-Propanol, dry_extra 99.5%, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Álcool propílico
396941000 396940010
396941000.EA 37.2 EUR
396941000. 396940010.
1-Propanol, dry_extra 99.5%, AcroSeal®
1-Propanol
Fórmula: H₃CCH₂CH₂OH
Peso Molecular: 60.1 g/mol
Ponto de ebulição: 97 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –127 °C
Densidade: 0.8 g/cm³
Ponto de Inflamação: 15 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00002941
Número CAS: 71-23-8
UN: 1274
ADR: 3 II
Merck Index: 13,07934
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ab459f809f7797b46eb6d275aa3b1e6e94dc70d1&vid=deb28b985024604344065eea93ff6c6a9dd5a431&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Water ≤0.005 % (Coulometric)
GC ≥99.5 %
Residue after evaporation ≤0.001 %
Filtered to 0.2 micrometer Filtered