Print…
Allylmagnesium bromide 1 M em éter dietílico, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
209531000 209538000
209531000.EA 84.8 EUR
209531000. 209538000.
Allylmagnesium bromide 1 M em éter dietílico, AcroSeal®
Allylmagnesium bromide
Appearance: Yellow-green to grey Solution
Fórmula: C₃H₅BrMg
Peso Molecular: 145.28 g/mol
Densidade: 0.851 g/cm³
Ponto de Inflamação: –40 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000044
Número CAS: 1730-25-2
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Encomendar
Appearance Yellow-green to grey Solution
Titration Grignard 0.9 to 1.1 M