Print…
Brometo de neopentilo 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
425720250 425720010 425720050
ACRO425720250EA 190 EUR
ACRO425720250 ACRO425720010 ACRO425720050
Brometo de neopentilo 98%
Brometo de neopentilo
Fórmula: C₅H₁₁Br
Ponto de ebulição: 105…106 °C (767 mmHg)
Densidade: 1,199 g/cm³
Ponto de Inflamação: 7 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000209
Número CAS: 630-17-1
UN: 1993
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %