Print…
Amoníaco 7N em metanol, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
428381000 428388000
428381000.EA 76.4 EUR
428381000. 428388000.
Amoníaco 7N em metanol, AcroSeal®
Amoníaco
Fórmula: NH₃
Ponto de ebulição: –33 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: –77 °C
Densidade: 0,77 g/cm³
Ponto de Inflamação: 14 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011418
Número CAS: 7664-41-7
UN: 3286
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Solution
Strength 6.0 to 7.5 N
Refractive index 1.6110 to 1.6130 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %