Print…
Polissulfuretos de potássio, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Potassium polysulphide, Liver of sulphur, Sulphurated potash
389592500 389590025 389590010
ACRO389592500EA 42.3 EUR
ACRO389592500 ACRO389590025 ACRO389590010
Polissulfuretos de potássio, puro
Polissulfuretos de potássio
Fórmula: K₂(S)n
Peso Molecular: 110.26 g/mol
Ponto de Fusão: 200…250 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00148074
Número CAS: 37199-66-9
UN: 1382
ADR: 4.2 II
Encomendar
Appearance Ochre to brown Lumps
Titration Iodometric 42.0 to 44.0 % (K2S)