(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane 98+% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(2-Bromoethoxy)(tert-butyl)dimethylsilane
399830100
399830010
ACRO399830100EA
166
EUR
ACRO399830100
ACRO399830010
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane 98+% estabilizada
(2-Bromoethoxy)-tert-butyldimethylsilane
Appearance: Colorless Liquid
Fórmula:
C₈H₁₉BrOSi Ponto de ebulição: 70…75 °C (2,5 mmHg) Densidade: 1,115 g/cm³ Ponto de Inflamação: 73 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00209550 Número CAS: 86864-60-0 |
Appearance | Colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥98.0 % |
Stabilizer | ≤5 % Na2CO3 |