Print…
Brometo de dimídio 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 2,7-Diamino-10-methyl-9-phenylphenanthridinium bromide, 3,8-Diamino-5-methyl-6-phenylphenanthridinium bromide
215342500 215340010
ACRO215342500EA 120 EUR
ACRO215342500 ACRO215340010
Brometo de dimídio 98%
Dimidium bromide
Fórmula: C₂₀H₁₈BrN₃
Peso Molecular: 380.29 g/mol
Ponto de Fusão: 230 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011757
Número CAS: 518-67-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e669239c79726ce91f44ef372cbfed426e90f93b&vid=74b03720866852364cb9050de861a4f7c0e5e57b&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance Dark red to purple Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 % (on dry substance)
Water ≤5 % (K.F.)