Print…
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer (>40,8% Rh)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (1,5-Cyclooctadiene)rhodium chloride dimer
211305000 211300050
ACRO211305000EA 543 EUR
ACRO211305000 ACRO211300050
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer (>40,8% Rh)
Chloro(1,5-cyclooctadiene)rhodium(I) dimer
Fórmula: C₁₆H₂₄Cl₂Rh₂
Peso Molecular: 493.08 g/mol
Ponto de Fusão: 256 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012415
Número CAS: 12092-47-6
Encomendar
Appearance Orange to orange-brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥40.8 %