Print…
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
371630050 371630250 371631000
ACRO371630050EA 53.5 EUR
ACRO371630050 ACRO371630250 ACRO371631000
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane 97% estabilizado
4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
CAS No.: 25015-63-8
Fórmula: C₆H₁₃BO₂
Ponto de ebulição: 42…43 °C (50 mmHg)
Densidade: 0,882 g/cm³
Ponto de Inflamação: 5 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00674030
Número CAS: 25015-63-8
UN: 3399
ADR: 4.3,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3950 to 1.4000 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer ≤1.1 % Triethylamine