6,13-Pentacenedione 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
6,13-Pentacenequinone
364270010
364270050
ACRO364270010EA
108
EUR
ACRO364270010
ACRO364270050
6,13-Pentacenedione 99%
6,13-Pentacenedione
CAS No.: 3029-32-1
Fórmula:
C₂₂H₁₂O₂ Peso Molecular: 308.34 g/mol Ponto de Fusão: 394 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003709 Número CAS: 3029-32-1 |
Appearance | Yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
HPLC | ≥98.5 % |