Print…
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
363955000 363950025
ACRO363955000EA 516 EUR
ACRO363955000 ACRO363950025
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I)
Dicarbonyl(2,4-pentanedionato)rhodium(I)
CAS No.: 14874-82-9
Fórmula: C₇H₈O₄Rh
Ponto de Fusão: 154…156 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009884
Número CAS: 14874-82-9
UN: 3467
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Green-red Flakes or needles
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥39.3 %