Print…
Tris(hydroxymethyl)phosphine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
363840010 363840250
ACRO363840010EA 51 EUR
ACRO363840010 ACRO363840250
Tris(hydroxymethyl)phosphine 95%
Tris(hydroxymethyl)phosphine
CAS No.: 2767-80-8
Fórmula: C₃H₉O₃P
Ponto de ebulição: 111…113 °C (2,5 mmHg)
Ponto de Fusão: 48…56 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00055382
Número CAS: 2767-80-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
NMR ≥94 %