Print…
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II) 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
363610010 363612500
ACRO363610010EA 225 EUR
ACRO363610010 ACRO363612500
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II) 98%
Dichloro(1,5-cyclooctadiene)platinum(II)
CAS No.: 12080-32-9
Fórmula: C₈H₁₂Cl₂Pt
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012413
Número CAS: 12080-32-9
Encomendar
Appearance White to light yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥97.5 % (ex Pt)