Print…
(1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
363581000 363585000
ACRO363581000EA 165 EUR
ACRO363581000 ACRO363585000
(1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate 99%
(1,5-Cyclooctadiene)(pyridine)(tricyclohexylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
CAS No.: 64536-78-3
Fórmula: C₃₁H₅₀F₆IrNP₂
Ponto de Fusão: 175 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00075097
Número CAS: 64536-78-3
Encomendar
Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Carbon (C) 45.6 to 47.0 %