Print…
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Di(μ-chloro)dichlorobis(p-cymene)diruthenium(II)
363290010 363290050
ACRO363290010EA 65.1 EUR
ACRO363290010 ACRO363290050
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer 98%
Dichloro(p-cymene)ruthenium(II) dimer
CAS No.: 52462-29-0
Fórmula: C₂₀H₂₈Cl₄Ru₂
Ponto de Fusão: 250 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064793
Número CAS: 52462-29-0
Encomendar
Appearance Orange-red to red-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥97.5 %